Learn More
Triadimefon, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triadimefon |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,13H,1-3H3 |
| Poids de la formule | 293.0931 |