Learn More
Triadiménol-d4 (4-chlorophénoxy-d4) (mélange de stéréoisomères), CDN
Code produit 30309797
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309797 0.005 g 0.01g
30319309 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30309797 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND76840.005G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triadimenol D4 (Phenoxy D4)
CAS 2121989-56-6
Formule moléculaire C14 D4 H14 Cl N3 O2
Quantité 0.005 g
Synonyme Triadimenol D4 (Phenoxy D4)
Formule InChI InChI=1 S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19 H,1-3H3/i4D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(OC(C(O)C(C)(C)C)n2cncn2)c([2 H])c([2 H])c1Cl
Nom IUPAC 1-(4-chloro-2,3,5,6-tétradeutéro-phénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 299.79
Poids de la formule 299.1339 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity