Learn More
Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458742 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10458742 500 g 500g
10587231 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10458742 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342125000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1025-15-6 | C12H15N3O3 | 249.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1025-15-6
Formule moléculaire C12H15N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 249.27
Numéro MDL MFCD00006554
Clé InChI KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triallyl isocyanurate, isocyanuric acid triallyl ester, 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, triallylisocyanurate, taic, diak 7, 1,3,5-triallylisocyanurate, 1,3,5-triallyl isocyanurate, 1,3,5-triallylisocyanuric acid, 1,3,5-tri-2-propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
CID PubChem 13931
Nom IUPAC 1,3,5-tris(prop-2-ényl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
SMILES C=CCN1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Note relative au nom 98%
Point de fusion 24.8°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1590g/mL
Point d’ébullition 149.0°C to 152.0°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 245°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5120 to 1.5140
Quantité 500 g
Beilstein 26, IV, 637
Gravité spécifique 1.159
Informations sur la solubilité Solubility in water: >1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Stabilisateur 1200ppm MEHQ
Viscosité 90.1 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 249.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.