Learn More
Triallylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469992 250 g 250g
11449992 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469992 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12081.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-70-5 | C9H15N | 137.226 g/mol
It is employed in the production of other chemicals. It is also mainly applied in organic synthesis and resin modifiers. It is used in the cross linking of high absorbent and the intermediates of ion exchange resin. It can also be employed in producing polyester activator and the evocating agent of butadiene polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la production d’autres produits chimiques. Il est aussi principalement appliqué dans la synthèse organique et les modificateurs de résine. Il est utilisé dans la liaison croisée des absorbants élevés et des intermédiaires de résine échangeuse d’ions. Il peut également être utilisé pour produire un activateur en polyester et l’agent d’évocation de la polymérisation du butadiène.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des acides forts. Protégez-vous contre les charges électrostatiques et éloignez-vous des sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-70-5
Formule moléculaire C9H15N
Poids moléculaire (g/mol) 137.226
Numéro MDL MFCD00026093
Clé InChI VPYJNCGUESNPMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triallylamine, tris 2-propenyl amine, 2-propen-1-amine, n,n-di-2-propenyl, triallyl amine, unii-b6n19xc04r, ccris 4876, n,n-diallylprop-2-en-1-amine, n,n-di-2-propenyl-2-propen-1-amine, ch2=chch2 3n, 4-04-00-01061 beilstein handbook reference
CID PubChem 7617
Nom IUPAC N,N-bis(prop-2-ényl)prop-2-en-1-amine
SMILES C=CCN(CC=C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triallylamine
Point de fusion -70°C
Densité 0.79
Point d’ébullition 150°C to 151°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.451
Quantité 250 g
Numéro UN UN2610
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 137.23
Pourcentage de pureté 98%