Learn More
Triamcinolone acetonide, MedChemExpress
Code produit. 16481028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16481028
Marque: Medchem Express HYB0636
MedChemExpress Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Spécification
Nom chimique ou matériau Triamcinolone acetonide
CAS 76-25-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H31FO6
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@H](C3)O)([C@@]5(C(CC4)=CC(C=C5)=O)C)F)([H])C[C@@]1([H])OC(C)(O2)C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 434.5
Poids de la formule 434.5
Pourcentage de pureté 99.4%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.