Learn More
Triamcinolone Furetonide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triamcinolone Furetonide |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H35FO8/c1-29(2)41-27-15-22-21-10-9-19-14-20(35)11-12-30(19,3)32(21,34)25(36)16-31(22,4)33(27,42-29)26(37)17-39-28(38)24-13-18-7-5-6-8-23(18)40-24/h5-8,11-14,21-22,25,27,36H,9-10,15-17H2,1-4H3/t21-,22-,25-,27+,30-,31-,32-,33+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 578.2316 |