Learn More
Triamcinolone, MedChemExpress
Code produit. 16432106
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16432106
Marque: Medchem Express HYB0328
MedChemExpress Triamcinolone is a long-acting synthetic corticosteroid.
Triamcinolone is a long-acting synthetic corticosteroid.
Spécification
Nom chimique ou matériau Triamcinolone
CAS 124-94-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H27FO6
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (253.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES F[C@@]1([C@]2(C=C3)C)[C@](CCC2=CC3=O)([H])[C@@](C[C@@H](O)[C@]4(O)C(CO)=O)([H])[C@]4(C)C[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 394.43
Poids de la formule 394.43
Pourcentage de pureté 99.15%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.