Learn More
Triamterene, MedChemExpress
Code produit 16452176
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452176 500 mg
16418376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16452176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0575
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Triamterene blocks epithelial Na+ channel (ENaC) in a voltage-dependent manner, which used as a mild diuretic. Triamterene as an inhibitor of the TGR5 receptor.
Triamterene blocks epithelial Na+ channel (ENaC) in a voltage-dependent manner, which used as a mild diuretic. Triamterene as an inhibitor of the TGR5 receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Triamterene
Forme physique Solid
CAS 396-01-0
Couleur Jaune
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H11N7
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 4.55 mg/mL (17.97 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N)=C2N=C(C3=CC=CC=C3)C(N)=NC2=N1
Poids moléculaire (g/mol) 253.26
Poids de la formule 253.26
Pourcentage de pureté 99.48%
Qualité Research