Learn More
Triamterene, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triamterene |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19) |
| Poids de la formule | 253.1076 |