Learn More
Triamylamine (mélange d'isomères à chaîne ramifiée), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triamylamine(mixture of branched chain isomers) |
| CAS | 621-77-2 |
| Formule moléculaire | C15H33N |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCN(CCCCC)CCCCC |
| Nom IUPAC | N,N-dipentylpentan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.43 |
| Poids de la formule | 227.2613 |