Learn More
Tribenuron-méthyl (~90 %), TRC
Code produit 30012718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012718 250 mg 250mg
30010044 5 g 5g
30012257 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012718 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT767555250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101200-48-0
Formule moléculaire C15 H17 N5 O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 395.39
Synonyme Tribenuron-methyl, Agrostar, Cameo, Cameo (pesticide), DPX-L 5300, DuPont Express with TotalSol, Express, Express (pesticide), Express 50T, Express 75DF, Express SG, Granstar, Granstar 75DF, Granstar 75WG, Granstar Pro, HCHA 92HE, Helm-Tribi 75WG, Korida 75 VDG, L 5300, Pointer, Pointer 723WG, Quantum, Quantum (plant growth regulator), Sulfmethmeton-methyl, Tribenuron methyl ester, Tribenuron-methyl, Tribun, YiLi, Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester
Nom IUPAC méthyl 2-[[(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)-méthylcarbamoyl]sulfamoyl]benzoate
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N(C)c2nc(C)nc(OC)n2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribenuron-methyl (technical)
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H17N5O6S/c1-9-16-13(18-14(17-9)26-4)20(2)15(22)19-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(21)25-3/h5-8H,1-4H3,(H,19,22)
Poids de la formule 395.09