Learn More
Tribenuron, TRC
Code produit 30009048
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009048 5 mg 5mg
30006403 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009048 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7675505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106040-48-6
Formule moléculaire C14H15N5O6S
Poids moléculaire (g/mol) 381.36
Synonyme 2-[[[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]carbonyl]amino]sulfonyl]-benzoic Acid;
Nom IUPAC 2-(N-((4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)(methyl)carbamoyl)sulfamoyl)benzoic acid
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1S(=O)(NC(N(C2=NC(OC)=NC(C)=N2)C)=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribenuron
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(17-13(16-8)25-3)19(2)14(22)18-26(23,24)10-7-5-4-6-9(10)11(20)21/h4-7H,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)
Poids de la formule 381.07