Learn More
Tribenzothiophene, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tribenzothiophene |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H8S/c1-3-9-7-8-10-4-2-6-12-14(10)13(9)11(5-1)15-12/h1-8H |
| Poids de la formule | 208.0347 |