Learn More
Tribenzylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10071810 100 g 100g
10276200 250 g 250g
10239443 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156471000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 620-40-6 | C21H21N | 287.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-40-6
Formule moléculaire C21H21N
Poids moléculaire (g/mol) 287.41
Numéro MDL MFCD00004773
Clé InChI MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribenzylamine, benzenemethanamine, n,n-bis phenylmethyl, unii-hz10o1931j, trisbenzylamine, n,n-dibenzyl-1-phenyl-methanamine, pubchem21076, acmc-1atok, dsstox_cid_27031, dsstox_rid_82052
CID PubChem 24321
Nom IUPAC N,N-dibenzyl-1-phénylméthanamine
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribenzylamine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 90°C to 94°C
Couleur Blanc à crème
Point d’ébullition 380°C to 390°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5CH2)3N
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,soluble in toluene
Poids de la formule 287.39
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tribenzylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.