Learn More
Tribromoacetonitrile, TRC
Code produit 30041090
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30041090 2.5 mg 2.50mg
30041385 10 mg 10mg
30040521 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041090 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7717002.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75519-19-6
Formule moléculaire C2 Br3 N
Poids moléculaire (g/mol) 277.74
Synonyme Acetonitrile, 2,2,2-tribromo-, Acetonitrile, tribromo- (9CI), 2,2,2-Tribromoacetonitrile, Tribromoacetonitrile
Nom IUPAC 2,2,2-tribromoacetonitrile
SMILES BrC(Br)(Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribromoacetonitrile
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C2Br3N/c3-2(4,5)1-6
Poids de la formule 274.7581