Learn More
Tribromoethyl alcohol, MedChemExpress
Description
Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tribromoethyl alcohol |
| CAS | 75-80-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C2H3Br3O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,2,2-Tribromoethanol Narcolan |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 800 mg/mL (2829.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.9 mg/mL (10.26 mM) |
| SMILES | BrC(Br)(Br)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.76 |
| Afficher plus |