Learn More
Tribromofluorométhane, 99 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tribromofluoromethane |
| Note relative au nom | stabilized with copper |
| Point de fusion | -74°C |
| Densité | 2.765 |
| Point d’ébullition | 106°C to 107°C |
| Point d’éclair | None |
| Formule linéaire | FCBr3 |
| Indice de réfraction | 1.5255 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1732796 |
| Show More |