Learn More
Tributyl 3,3',3''-Nitrilotripropionate, TRC
Code produit 30457060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457060 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8729051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl 3,3',3''-Nitrilotripropionate
CAS 15888-62-7
Formule moléculaire C21H39NO6
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H39NO6/c1-4-7-16-26-19(23)10-13-22(14-11-20(24)27-17-8-5-2)15-12-21(25)28-18-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
SMILES O=C(OCCCC)CCN(CCC(=O)OCCCC)CCC(=O)OCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 401.54