Learn More
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 90%, ACROS Organics™
Code produit 10282432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10282432 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10282432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Note relative au nom 90%
CAS 53911-92-5
Couleur Incolore
Densité 1.0690g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C17H36Sn
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
Indice de réfraction 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD01863649
Quantité 1 g
Synonyme tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
Clé InChI XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
Nom IUPAC tributyl(3-methylbut-2-enyl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 359.185
CID PubChem 2734722
Poids de la formule 359.18
Pourcentage de pureté ≥88%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.