Learn More
Tributyl[3-(trifluorométhyl)phényl]stannane, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10113284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10113284 5 g 5g
10049591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10113284 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00324DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 53566-38-4
Formule moléculaire C19H31F3Sn
Poids moléculaire (g/mol) 435.162
Numéro MDL MFCD01934759
Clé InChI LBIOKWLHIBBLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl 3-trifluoromethyl phenyl stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl stannane, 3-tributylstannyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl tri-n-butylstannyl benzene, tributyl-3-trifluoromethyl-phenyl-stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl-stannane
CID PubChem 2777910
Nom IUPAC tributyl-[3-(trifluorométhyl)phenyl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
Quantité 5 g
Poids de la formule 435.16
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique