Learn More
Tributyl(4-fluorophényl)stannane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10305302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10305302 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10305302 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00184DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl(4-fluorophenyl)stannane
CAS 17151-47-2
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C18H31FSn
Numéro MDL MFCD01313817
Quantité 1 g
Synonyme tributyl 4-fluorophenyl stannane, tributyl-4-fluorophenyl stannane, 4-fluoro-tri-n-butylstannyl benzene, 4-fluorophenyltributyltin, 4-fluorophenyl tributylstannane, 4-fluorophenyl-tri-n-butylstannane, 4-tri-n-butylstannyl fluorobenzene, 4-fluoro-tributylstannyl-benzene, stannane, tributyl 4-fluorophenyl, tri-n-butyl-4-fluorophenyl stannane
Clé InChI FLPKMHDTSOPPOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=C(C=C1)F
Nom IUPAC tributyl-(4-fluorophényl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 385.154
CID PubChem 2737524
Poids de la formule 385.15
Pourcentage de pureté 95%