Learn More
Borate de tributyle, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606240 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10566230 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428661000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 688-74-4
Formule moléculaire C12H27BO3
Poids moléculaire (g/mol) 230.15
Numéro MDL MFCD00009434
Clé InChI LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
CID PubChem 12712
Nom IUPAC Borate de tributyle
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl borate
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8530g/mL
Point d’ébullition 230.0°C to 235.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3CH2CH2CH2O)3B
Indice de réfraction 1.4080 to 1.4100
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.853
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic liquids
Poids de la formule 230.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide