Learn More
Borate de tributyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10347260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10347260 500 mL Flacon en verre 500mL
10387210 100 mL Flacon en verre 100mL
11945161 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10347260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177195000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 688-74-4
Clé InChI LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
CID PubChem 12712
Nom IUPAC Borate de tributyle
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl borate
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8530g/mL
Point d’ébullition 230.0°C to 235.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H27BO3
Formule linéaire (CH3CH2CH2CH2O)3B
Indice de réfraction 1.4080 to 1.4100
Quantité 500 mL
Beilstein 01,II,398
Fieser 13,326
Gravité spécifique 0.853
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic liquids
Poids moléculaire (g/mol) 230.15
Poids de la formule 230.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide