Learn More
Citrate de tributyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10023823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10023823 250 g Flacon en verre 250g
10168230 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10023823 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421442500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-94-1
Formule moléculaire C18H32O7
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Numéro MDL MFCD00027217
Clé InChI ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
CID PubChem 6507
Nom IUPAC 2-Hydroxypropane--tricarboxylate1,2,3-tricarboxylate de tributyle
SMILES CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl citrate
Acidité 0.02% max. (as citric acid)
Point de fusion -20°C
Densité 1.0420g/mL
Point d’ébullition 325°C
Point d’éclair 157°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCCOO(CH2)3CH3(CH2COO(CH2)3CH3)2
Indice de réfraction 1.4430 to 1.446
Quantité 250 g
Merck Index 15, 1565
Gravité spécifique 1.042
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic liquids,soluble in ethanol and ether
Viscosité 31.9 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 360.45
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide