Learn More
Citrate de tributyle, TRC
Code produit 30456053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT773395100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl citrate
CAS 77-94-1
Formule moléculaire C18 H32 O7
Quantité 100 g
Synonyme Tributyl 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl Acetylcitrate Imp. A (EP), Tributyl Citrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','tributyl ester (9CI), Citric acid','tributyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Butyl citrate, Citroflex 4, Citroflex C 4, Citrofol B 1, Citrofol BI, Morflex TBC, NSC 8491, Scandinol SP 21, TBC, Tri-n-butyl citrate, Tributyl citrate, Uniplex 83
Formule InChI InChI=1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
SMILES CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Nom IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de tributyle
Poids moléculaire (g/mol) 360.44
Poids de la formule 360.2148