Learn More
Phosphate de tributyle, BAKER™, J.T. Baker™
Code produit 15588834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15588834 500 mL Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15588834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur W43207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.40€
    90.64€ / 500mL
    Économisez 79.76€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-06-2027
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl Phosphate
CAS 126-73-8
Point d’éclair 120,00 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Formule moléculaire C12H27O4P
Numéro MDL MFCD00009436
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1L = 0.98kg
Synonyme tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
Clé InChI STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Nom IUPAC tributyl phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 266.32
CID PubChem 31357
ChEBI CHEBI:35019
Poids de la formule 266.32
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tributyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyl phosphate