Learn More
Tributyl phosphite, 94%, ACROS Organics™
Code produit 10617532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1kg ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10617532 1kg ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10617532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl phosphite
Note relative au nom 94%
CAS 102-85-2, 71-36-3
Couleur Incolore
Densité 0.915g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H27O3P
Formule linéaire {CH3(CH2)3O}3P
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00009437
Quantité 1 kg
Beilstein 01, I, 187
Fieser 15,280
Synonyme tri-n-butyl phosphite, phosphorous acid, tributyl ester, tributoxyphosphine, tributylfosfit, butyl phosphite c4h9o 3p, tributylfosfit czech, tributylphosphite, phosphorus tributoxide p obu 3, tri-n-butylphosphite, 1-butanol, 1,1',1-phosphinidynetri
Clé InChI XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOP(OCCCC)OCCCC
Nom IUPAC tributyl phosphite
Poids moléculaire (g/mol) 250.319
CID PubChem 7623
Poids de la formule 250.32
Pourcentage de pureté ≥92%
Forme physique Liquid