Learn More
Tributyl(vinyl)étain, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tributyl(vinyl)tin |
| CAS | 7486-35-3 |
| Formule moléculaire | C14 H30 Sn |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Stannane','tributylethenyl- (9CI','ACI), Stannane','tributylvinyl- (8CI), Tin','tributylvinyl- (6CI), Tributylethenylstannane (ACI), (Ethenyl)tributyltin, (Tributylstannyl)ethene, (Tributylstannyl)ethylene, Ethenyltributylstannane, Tributyl(vinyl)stannane, Tributylvinylstannane, Tributylvinyltin, Vinyltributylstannane, Vinyltributyltin |
| Formule InChI | InChI=1S/3C4H9.C2H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C |
| Nom IUPAC | Tributyl(éthényl)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 317.1 |
| Poids de la formule | 318.1369 |