Learn More
Tributylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
250mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387053 250 mL Flacon en verre 250mL
10447340 100 mL Flacon en verre 100mL
10133190 1 L Flacon en verre 1L
10377053 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11975171 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10387053 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.70€
    43.65€ / 250mL
    Économisez 9.05€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-82-9
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.35
Numéro MDL MFCD00009431
Clé InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CID PubChem 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nom IUPAC N,N-dibutylbutanine-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylamine
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.7780g/mL
Point d’ébullition 215.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3NCH2)3]3N
Indice de réfraction 1.4273 to 1.4293
Quantité 250 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Merck Index 15,978
Gravité spécifique 0.778
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 185.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tributylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.