Learn More
Tributylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tributylamine |
| CAS | 102-82-9 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C12 H27 N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Butanamine','N,N-dibutyl- (9CI','ACI), N,N-Dibutyl-1-butanamine (ACI), Tributylamine (7CI','8CI), Tri-n-butylamine, Tris-n-butylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)CCCC |
| Nom IUPAC | N,N-dibutylbutanine-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.35 |
| Afficher plus |