Learn More
Phosphate de dibutyle de tributyméthylammonium, TRC
Code produit 30456931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456931 500 mg 500mg
30451106 100 mg -
30454455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT773430500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 922724-14-9
Formule moléculaire C21H48NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 409.6
Synonyme Methyltributylammonium Dibutyl Phosphate
Nom IUPAC phosphate de dibutyle ; Tributyl(méthyl)azanium
SMILES CCCCOP(=O)([O-])OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylmethylammonium Dibutyl Phosphate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Poids de la formule 409.3321