Learn More
Tributylphényltine, TRC
Code produit 30452802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30452802 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT772960500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylphenyltin
CAS 960-16-7
Formule moléculaire C18 H32 Sn
Quantité 500 mg
Synonyme Stannane, tributylphenyl- (8CI, 9CI, ACI), Tin, tributylphenyl- (6CI, 7CI), Tributylphenylstannane (ACI), (Tributylstannyl)benzene, Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenyltin
Formule InChI InChI=1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
Nom IUPAC tributyl(phényl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 367.16
Poids de la formule 368.1526