Learn More
Tricaprilin, MedChemExpress
Description
Tricaprilin (Trioctanoin) is used in study for patients with mild to moderate Alzheimer's disease and has a role as an anticonvulsant and a plant metabolite.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tricaprilin |
| CAS | 538-23-8 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H50O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Trioctanoin Glyceryl trioctanoate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 41.67 mg/mL (88.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 470.68 |
| Afficher plus |