Learn More
Acide tricarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489607 25 g 25g
11479607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22103.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-14-9 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
It is used as an alternative to DMDHEU (formaldehyde releasing cross- linking agent).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme alternative au DMDHEU (agent de réticulation libérant du formaldéhyde).
Solubilité
Soluble dans l’eau (500 mg/ml à 18°C), le méthanol et l’éther (légèrement).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-14-9
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00002723
Clé InChI KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
CID PubChem 14925
ChEBI CHEBI:45969
Nom IUPAC acide propane-1,2,3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricarballylic acid
Point de fusion 157°C to 162°C
Quantité 25 g
Beilstein 1783567
Merck Index 14,9622
Informations sur la solubilité Soluble in water (500mg/ml at 18°C),methanol,and ether (slightly).
Poids de la formule 176.12
Pourcentage de pureté 98%