Learn More
Dimère du tricarbonyldichlororuthénium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15470987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010503.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer
CAS 22594-69-0
Formule moléculaire C6Cl4O6Ru2
Numéro MDL MFCD00011528
Quantité 1 g
Numéro UN UN3466
Synonyme corm-2, tricarbonyldichlororuthenium ii dimer, rucl2 co 3 2, dichlorotricarbonylruthenium ii dimer, carbon monooxide-dichlororuthenium 3/1
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Clé InChI JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++].[Ru++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; dichlororuthénium
Poids moléculaire (g/mol) 512.00
CID PubChem 10951331
Poids de la formule 512.02
Forme physique Cristalline