Learn More
Trichlormethiazide, MedChemExpress
Code produit 16470838
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470838 5 g
16422109 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16470838 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0235
MedChemExpress Trichlormethiazide is an orally active thiazide diuretic, with antihypertensive effect. Trichlormethiazide increases urine volume (UV), Na and K excretion and tends to improve the depressed creatinine clearance (CCRE) in acute renal failure rats model.
Trichlormethiazide is an orally active thiazide diuretic, with antihypertensive effect. Trichlormethiazide increases urine volume (UV), Na and K excretion and tends to improve the depressed creatinine clearance (CCRE) in acute renal failure rats model.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichlormethiazide
CAS 133-67-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8Cl3N3O4S2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (394.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(C(Cl)Cl)NS2(=O)=O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 380.66
Poids de la formule 380.66
Pourcentage de pureté 98.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism