Learn More
Acide trichloracétique, sel de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10367021 100 g Flacon en plastique 100g
10011601 500 g Flacon en plastique 500g
10157303 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10367021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 184151000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 650-51-1
Formule moléculaire C2Cl3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.36
Numéro MDL MFCD00064198
Clé InChI SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
CID PubChem 23681045
ChEBI CHEBI:81976
Nom IUPAC Sodium ; 2,2,2-trichloroacetate
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic acid, sodium salt
Point de fusion >300,0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CCl3CO2Na
Quantité 100 g
Fieser 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
Merck Index 15, 9792
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble (153 g/100 ml à 20°C).Autres données de solubilité : soluble dans l’éthanol, l’acétone, l’éther diéthylique
Poids de la formule 185.37
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Poudre ou poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trichloroacetate