Learn More
Anhydride trichloroacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344324 250 g 250g
11334324 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00849.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.80€
    284.65€ / 250g
    Économisez 62.15€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.741 g/mol
Trichloroacetic anhydride is used as a derivatization reagent involved in the analysis of amphetamine,methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine. It is also used in the determination of the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM), such as noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol and normethadol by electron capture gas-liquid chromatography. It is used in the synthesis of trichloroacetonylpyridine by reacting with 2-methyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride trichloroacétique est utilisé comme réactif de dérivation impliqué dans l’analyse de l’amphétamine, de la méthamphétamine et de la 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine. Il est également utilisé pour la détermination des métabolites de l-alpha-acétylméthadol (LAAM), tels que le noracétylméthadol, le dinoracétylméthadol, le méthadol et le norméthadol par chromatographie en phase gazeuse à capture d’électrons. Il est utilisé dans la synthèse de la trichloroacétonylpyridine en réagissant avec la 2-méthyl-pyridine.
Solubilité
Miscible à l’éther et à l’acide acétique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des bases fortes avec des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4124-31-6
Formule moléculaire C4Cl6O3
Poids moléculaire (g/mol) 308.741
Numéro MDL MFCD00000793
Clé InChI MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
CID PubChem 20079
Nom IUPAC (2,2,2-trichloroacétyl) 2,2,2-trichloroacétate
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic anhydride
Densité 1.69
Point d’ébullition 98°C to 100°C (11 mmHg)
Indice de réfraction 1.484
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 980355
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ether and acetic acid.
Poids de la formule 308.76
Pourcentage de pureté 95%