Learn More
Anhydride trichloroacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12695017 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12695017 25 g 25g
12605027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12695017 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446090250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4124-31-6
Formule moléculaire C4Cl6O3
Poids moléculaire (g/mol) 308.76
Clé InChI MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
CID PubChem 20079
Nom IUPAC (2,2,2-trichloroacétyl) 2,2,2-trichloroacétate
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic anhydride
Densité 1.6900g/mL
Point d’ébullition 139°C to 141°C (60.0 mmHg)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CCl3C(=O)]2O
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 308.76
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A