Learn More
Anhydride trichloroacétique, TRC
Code produit 30451205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451205 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451205 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7735555G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic Anhydride
CAS 4124-31-6
Formule moléculaire C4Cl6O3
Quantité 5 g
Synonyme 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride
Formule InChI InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O
Nom IUPAC Anhydride 2,2,2-trichloroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 308.76
Poids de la formule 305.8