Learn More
Anhydride trichloroacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trichloroacetic Anhydride |
| CAS | 4124-31-6 |
| Formule moléculaire | C4Cl6O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O |
| Nom IUPAC | Anhydride 2,2,2-trichloroacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 308.76 |
| Poids de la formule | 305.8 |