Learn More
Trichloroacétonitrile, 98%
Code produit 10437530 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10437530 100 g Flacon en verre 100g
10604812 5 g Flacon en verre 5g
10274710 500 g Flacon en verre 500g
11681419 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10437530 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    92.65€ / 100g
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 545-06-2 | C₂Cl₃N | 144,39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 545-06-2
Formule moléculaire C2Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 144.39
Clé InChI DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
CID PubChem 11011
ChEBI CHEBI:82541
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroacétonitrile
SMILES C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetonitrile
Point de fusion -42.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4400g/mL
Point d’ébullition 83.0°C to 84.0°C
Point d’éclair 195°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl3CN
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420
Quantité 100 g
Beilstein 02,212
Fieser 01,1194; 05,686; 06,604; 07,381; 12,526; 13,32
Merck Index 15,9793
Gravité spécifique 1.44
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Poids de la formule 144.39
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO– À des fins de recherche uniquement