Learn More
Trichloroacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463214 250 g 250g
11453214 50 g 50g
11443214 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463214 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10565.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144.379 g/mol
Trichloroacetonitrile is involved as a reagent in Overman rearrangement, which is used to prepare alylic amines from allylic alcohols. It is also used to prepare bistrichloroacetimidates from diols leading to dihyrooxazines through acid catalyzed cyclization. Further, it is utilized in the synthesis of trichloroacetimidates by 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) catalyzed addition of allylic alcohols. It finds application in the study of the methoxy methyl (MOM) catalyzed aza-Claisen rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trichloroacétonitrile est impliqué comme réactif dans le réarrangement d’Overman, qui est utilisé pour préparer des amines allyliques à partir d’alcools allyliques. Il est également utilisé pour préparer des bistrichloroacétimidates à partir de diols conduisant à des dihyrooxazines par une cyclisation catalysée par l’acide. De plus, il est utilisé dans la synthèse de trichloroacétimides par l’addition catalysée par 1,8-diazobicyclo[5.4.0]undec-7-ène (DBU) d’alcools allyliques. Il trouve son application dans l’étude du réarrangement aza-Claisen catalysé par le méthoxy méthyl (MOM).
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 545-06-2
Formule moléculaire C2Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 144.379
Numéro MDL MFCD00001842
Clé InChI DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
CID PubChem 11011
ChEBI CHEBI:82541
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroacétonitrile
SMILES C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetonitrile
Point de fusion °C to 44°C
Densité 1.44 g/mL
Point d’ébullition 85°C to 86°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire 3CCN
Indice de réfraction 1.441
Quantité 250 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 605572
Merck Index 14,9628
Informations sur la solubilité Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 144.39
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetonitrile