Learn More
Trichloroacétonitrile, TRC
Code produit 30450527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450527 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7739001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetonitrile
CAS 545-06-2
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2 Cl3 N
Quantité 1 g
Synonyme Acetonitrile','trichloro- (8CI,9CI), 2,2,2-Trichloroacetonitrile, Cyanotrichloromethane, NSC 66405, Trichloroacetonitrile, Trichlorocyanomethane, Trichloromethyl cyanide, Tritox
Formule InChI InChI=1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
SMILES ClC(Cl)(Cl)C#N
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 144.39
Poids de la formule 142.9096
Pourcentage de pureté >95