Learn More
Chlorure de trichloracétyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450257 50 g 50g
11460257 250 g 250g
11440257 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21675.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-02-8 | C2Cl4O | 181.821 g/mol
Trichloroacetyl chloride is used in the preparation of dihydro-1H-benzindoles. It is also used in the synthesis of 3-alkylbenzoxazolones It is used in the manufacture of pharmaceuticals and plant protection compounds. It is used for manufacturing the esters and anhydrides of trichloroacetic acid. It is used in the manufacture of pharmaceuticals and organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de trichloroacétyle est utilisé dans la préparation des dihydro-1H-benzindoles. Il est également utilisé dans la synthèse de 3-alkylbenzoxazolones. Il est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de composés phytopharmaceutiques. Il est utilisé pour la fabrication des esters et des anhydrides de l’acide trichloroacétique. Il est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de synthèse organique intermédiaire.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l'eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’alcool, des amines et de l’eau/humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-02-8
Formule moléculaire C2Cl4O
Poids moléculaire (g/mol) 181.821
Numéro MDL MFCD00000792
Clé InChI PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro
CID PubChem 6420
Nom IUPAC Chlorure de 2,2,2-trichloracétyle
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetyl chloride
Point de fusion -146°C
Densité 1.629
Point d’ébullition 114°C to 116°C
Indice de réfraction 1.47
Quantité 50 g
Numéro UN UN2442
Beilstein 774120
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts violently with water.
Poids de la formule 181.83
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetyl chloride