Learn More
Isocyanate de trichloroacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332715 2 g 2g
11342715 10 g 10g
11359953 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11332715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00226.04
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
Trichloroacetyl isocyanate is used as an in-situ derivatizing reagent for characterization of alcohols, glycols, phenols, and amines by nuclear magnetic resonance. It is also used in anion chemical ionization mass spectrometry and in catalytic one-pot dehydrative glycosylation of 1-hydroxy carbohydrate. Further, it serves as a reagent for the conversion of alcohols into carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de trichloroacétyle est utilisé comme réactif de dérivation in situ pour la caractérisation des alcools, des glycols, des phénols et des amines par résonance magnétique nucléaire. Il est également utilisé dans la spectrométrie de masse à ionisation chimique anionique et dans la glycosylation déshydratante catalytique monotope de glucides 1-hydroxy. De plus, il sert de réactif pour la conversion des alcools en carbamates.
Solubilité
Miscible au dichlorométhane, à l’éther, au tétrahydrofurane et aux solvants protiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3019-71-4
Formule moléculaire C3Cl3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 188.39
Numéro MDL MFCD00002033
Clé InChI GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
CID PubChem 76400
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Trichloroacetyl isocyanate
Densité 1.585
Point d’ébullition 58°C to 60°C (20 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.48
Quantité 2 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 971201
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with dichloromethane,ether,terahydrofuran and protic solvents.
Nom IUPAC trichloroéthanecarbonyl isocyanate
Poids de la formule 188.4
Pourcentage de pureté 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.