Learn More
Isocyanate de trichloroacétyle, qualité RMN, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13498458 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13498458 50 g Flacon en verre 50g
10678314 2 g Flacon en verre 2g
10636232 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13498458 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202900500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    330.00€ / 50g
    Économisez 30.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3019-71-4
Formule moléculaire C3Cl3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 188.39
Numéro MDL MFCD00002033
Clé InChI GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
CID PubChem 76400
Nom IUPAC 2,2,2-isocyanate de trichloroacétyle
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetyl isocyanate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5900g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl3CONCO
Indice de réfraction 1.4799 to 1.4819
Quantité 50 g
Fieser 02,425; 07,382
Gravité spécifique 1.59
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 188.4
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide