Learn More
Isocyanate de trichloroacétyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Trichloroacetyl Isocyanate |
| CAS | 3019-71-4 |
| Formule moléculaire | C3Cl3NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,2,2-Trichloro-acetyl Isocyanate, Trichloro-acetic Acid Anhydride with Isocyanic Acid, Trichloro-acetyl Isocyanate, Isocyanic Acid Anhydride with Trichloroacetic Acid, 2,2,2-Trichloroacetyl Isocyanate, Trichloroacetyl Isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl Isocyanate |
| Formule InChI | InChI=1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trichloroacétyle isocyanate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.4 |
| Poids de la formule | 186.8995 |