Learn More
Trichloroethylene, ACS, 99.5% min
Code produit 11440500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440500 500 mL 500mL
11333577 1 L 1L
11313577 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11440500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019401.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131.38 g/mol
Trichloroethylene is used as solvent for paints, dyes, waxes, oils, fats and resins, as an additive in polymerization reactions, as a reactant to prepare various halohydrocarbons (1,1,1,2-tetrafluoroethane) and other chemicals, as a coolant for cutting tantalum and acts as good heat transfer medium. It is used in fire extinguisher fluids and in the recovery of oils and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-01-6
Formule moléculaire C2HCl3
Poids moléculaire (g/mol) 131.38
Numéro MDL MFCD00000838
Clé InChI XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
CID PubChem 6575
ChEBI CHEBI:16602
Nom IUPAC 1,1,2-trichloroethene
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroethylene
Note relative au nom For ACS analysis
Point de fusion 85°C
Densité 1.46
Point d’ébullition 87°C
Point d’éclair None
Plage de pourcentage du dosage 9.5% min.
Indice de réfraction 1.476
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1710
Beilstein 1736782
Merck Index 14,9639
Informations sur la solubilité Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water.
Poids de la formule 131.39
Pourcentage de pureté ≤99.5%
Qualité ACS
Forme physique Liquid