Learn More
Trichloroethylene, ACS, 99.5% min, stab., Thermo Scientific™
44.30€ - 226.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 79-01-6 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C2HCl3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 131.38 |
| Numéro MDL | MFCD00000838 |
| Clé InChI | XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen |
| CID PubChem | 6575 |
| ChEBI | CHEBI:16602 |
| Nom IUPAC | 1,1,2-trichloroethene |
| SMILES | C(=C(Cl)Cl)Cl |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11440500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.AP |
500mL |
44.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11333577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.K2 |
1L |
63.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11313577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.M1 |
4 x 1L |
226.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| C2HCl3 | |
| MFCD00000838 | |
| trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen | |
| CHEBI:16602 | |
| C(=C(Cl)Cl)Cl |
Spécification
| Trichloroethylene | |
| 79-01-6 | |
| 87°C | |
| 9.5% min. | |
| 1.476 | |
| UN1710 | |
| 14,9639 | |
| Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water. | |
| C(=C(Cl)Cl)Cl | |
| 131.38 | |
| CHEBI:16602 | |
| ≤99.5% |
| For ACS analysis | |
| 1.46 | |
| None | |
| C2HCl3 | |
| MFCD00000838 | |
| 1736782 | |
| trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen | |
| XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,1,2-trichloroethene | |
| 6575 | |
| 131.39 | |
| ACS |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H350-H341-H315-H319-H336
P201-P202-P260-P264b-P271-P272-P280-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H336-H341-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TRICHLOROETHYLENE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-167-4
missing translation for 'rtecsNumber' : KX4550000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures